Learn More
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Hochgeschwindigkeitsverdampfer
Artikelnummer. 31723004
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 L
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31723004 4 L 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723004 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. RKS223050SNW
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Noch nie war die Verdunstung durch Lösungsmittel so einfach.
  • Konzipiert für Proben mit hohem Volumen, einschließlich Chargen in pharmazeutischen Umwelt-, Landwirtschaftschemie sowie Lebensmitteln, Geschmacks- und Duft-Arbeitsabläufen
  • Genevac Der Rocket Synergy 2 Lösungsmittelverdampfer ermöglicht eine schnelle Walkaway-Automatisierung
  • Liefert bis zu sechsmal so viel Durchsatz wie ein Rotationsverdampfer
  • Automatische Entwässerung und Niederdruck-Dampfheizungstechnologie für eine schnellere und präzisere Verdunstung
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell Rocket Synergy 2
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 60 °C
Volumen (metrisch) 4 L
Produkttyp Verdampfer