Learn More
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Hochgeschwindigkeitsverdampfer mit Inertgas-Purgung
Product Code. 31723026
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 L
Unit Size:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) Unit Size
31723026 4 L 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31723026 Supplier SP Genevac™ Supplier No. RKS223050SPW
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Noch nie war die Verdunstung durch Lösungsmittel so einfach.
  • Konzipiert für Proben mit hohem Volumen, einschließlich Chargen in pharmazeutischen Umwelt-, Landwirtschaftschemie sowie Lebensmitteln, Geschmacks- und Duft-Arbeitsabläufen
  • Genevac Der Rocket Synergy 2 Lösungsmittelverdampfer ermöglicht eine schnelle Walkaway-Automatisierung
  • Liefert bis zu sechsmal so viel Durchsatz wie ein Rotationsverdampfer
  • Automatische Entwässerung und Niederdruck-Dampfheizungstechnologie sowie Inertgasspülung für eine schnellere und präzisere Verdunstung sorgen für eine schnellere und präzisere Verdunstung
Specifications
Kammermaterial Aluminium
Modell Rocket Synergy 2
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 60 °C
Volumen (metrisch) 4 L
Produkttyp Verdampfer