Learn More
Corning™ Rocker Zellkulturbeutel
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
10 l
20 l
22 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Our Rocker Cell Culture Bag, irradiated, features ethylene vinyl acetate/low-density polyethylene 9101 film for use with commercial rocking-motion bioreactor chambers. The 9101 film is clear, multi-layered single web film with a co-polymer contact surface. Corning offers this single-use cell culture bag in 2L-50L configurations. The Rocker Cell Culture Bag features bag ports with a 1/4” barb connected to a pall filter and check valve with small slide clamps. The bag ports with a 1/8” barb are connected to the male MPC plug and male Luer plug with female MPC and female Luer arrangements. The male Luer plug (without a stem) and swabable valve are connected to the remaining bag port with a 1/8” barb. The rocking-motion of the bioreactor platform creates effective, non-invasive mixing of the cell culture/media with efficient gas transfer. Rocking-motion prevents cells from settling at the bottom of the Rocker Cell Culture Bag while generating large amounts of recombinant protein in both mammalian and insect cell lines. The closed-system eliminates the risk of cross-contamination. The stability bars located on each side allow commercially available bioreactors to accommodate the cell culture bag. This single-use cell culture bag is ideal for basic research to large-scale biopharmaceutical manufacturing applications.
- Complete Certificate of Compliance is available for each production lot.
- P1 Check valve with 1/4' barb PVDF 8004022 filter 2' length 3/16' I.D. x 3/8' O.D. PCMGS tube
- P2 PVDF 8004022 filter 2' length 3/16' I.D. x 3/8' O.D. PCMGS tube
- P3 Female MPC connector with 1/4' barb Male MPC plug 40' length 1/4' I.D. x 7/16' O.D. chemically resistant, heat sealable flexible tube
- P4 Female Luer with 1/4' barb Male Luer plug 40' length 1/8' I.D. x 1/4' O.D. chemically resistant, heat sealable flexible tube
- P5 Female Luer with 1/4' barb Swabbable valve Male Luer plug without stem
- Irradiated EVA/LDPE Film (9101)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 10 bis 34 °C |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, AMI, ISO 11137 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kommerzielle Schaukelbewegungs-Bioreaktorkammern durch die Bereitstellung nicht-invasiver Mischung der Zellkultur/Medien mit effizienter Gasübertragung und ideal für die Grundlagenforschung bis hin zu großvolumigen biopharmazeutischen Herstellungsanwendungen |
| Schlauchstil | Versiegelbare, flexible Schläuche |
| Filmbeschreibung | EVA/LDPE 9101-Folie ist klar, mehrschichtiger Single-Web-Film mit einer Copolymer-Kontaktoberfläche |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
| Anschlussdetail | Anschluss 1–0.25 Zoll-Anschluss verbunden mit einem Pall-Filter und Rückschlagventil mit kleinen Schieberschellen, 2 L x 0.18 Innendurchmesser x 0.37 Zoll Außendurchmesser PCMGS-Schläuche, Anschluss 2–0.25 Zoll-Anschluss verbunden mit einem Pall-Filter und Rückschlagventil mit kleinen Schieberschellen, 2 L x 0.18 Innendurchmesser x 0.37 Zoll Außendurchmesser PCMGS-Schläuche |
| Menge | Jeweils |
| Mehr anzeigen |