Learn More
BRAND™ Roboterspitzen, BIO-CERT™ Liquid Handling, steril
Artikelnummer. 17586696 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 50 μl
10 bis 200 μl
10 bis 300 μl
40 bis 1.000 μl
Packungsgröße:
960 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17586696 40 bis 1.000 μl 960 Stück
17506696 1 bis 50 μl 960 Stück
17566696 10 bis 200 μl 960 Stück
17576696 10 bis 300 μl 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17586696 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 734172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 CHF
    116.40 CHF / 960 Stück
    Sparen 1.60 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pipettenspitzen bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen mit der Liquid-Handling-Station des Pipettierroboters.
  • Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. Alle gerackten Spitzen und Filterspitzen bis 1000 μL sind frei von DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), Endotoxine (< 1 Seite) und ATP (< 1 fg).
  • Für den Einsatz mit Pipettierrobotern sind Spitzen erforderlich, die hinsichtlich Geometrie und Oberflächeneigenschaften auf die Arbeitsweise des Roboters abgestimmt sind. BRAND Die Roboterpipettenspitzen und Roboterfilterspitzen erfüllen alle Anforderungen für den Einsatz mit dem Pipettierroboter Liquid Handling Station.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 40 bis 1.000 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Verpackung TipRack (960/Packung)
Produkttyp Roboterspitzen
Material Polypropylen