Learn More
BRAND™ Roboterfilterspitzen, BIO-CERT™ Liquid Handling, steril
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 100 μl
10 bis 200 μl
1 bis 20 μl
40 bis 1000 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
- Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid.Die Spitzen werden bei BRAND unter überwachten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt.Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet.Alle im Rack verpackten Spitzen und Filterspitzen bis zu 1.000 μl sind frei von DNA (<40 fg), RNase (<8,6 fg), Endotoxinen (<1 pg) und ATP (<1 fg).
- Für den Einsatz mit Pipettierrobotern sind Spitzen erforderlich, die hinsichtlich Geometrie und Oberflächeneigenschaften auf die Arbeitsweise des Roboters abgestimmt sind.BRAND-Roboterfilterspitzen und Roboterpipettierspitzen erfüllen alle Anforderungen für den Pipettierroboter der Liquid Handling Station.
Spezifikation
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 40 bis 1000 μl |
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Verpackung | TipRack (960/Packung) |
Produkttyp | Roboterfilterspitzen |
Material | Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Roboterfilterspitzen, BIO-CERT™ Liquid Handling, steril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur