Learn More
BRAND™ Roboterfilterspitzen, BIO-CERT™ Liquid Handling, steril
Pipettenfilterspitzen bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen mit der Liquid-Handling-Station des Pipettierroboters.
Marke: BRAND™ 734672
197.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid.Die Spitzen werden bei BRAND unter überwachten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt.Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet.Alle im Rack verpackten Spitzen und Filterspitzen bis zu 1.000 μl sind frei von DNA (<40 fg), RNase (<8,6 fg), Endotoxinen (<1 pg) und ATP (<1 fg).
- Für den Einsatz mit Pipettierrobotern sind Spitzen erforderlich, die hinsichtlich Geometrie und Oberflächeneigenschaften auf die Arbeitsweise des Roboters abgestimmt sind.BRAND-Roboterfilterspitzen und Roboterpipettierspitzen erfüllen alle Anforderungen für den Pipettierroboter der Liquid Handling Station.
Spezifikation
10 bis 200 μl | |
Steril | |
Roboterfilterspitzen |
Gefiltert | |
TipRack (960/Packung) | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Roboterfilterspitzen, BIO-CERT™ Liquid Handling, steril > Volumen:10 bis 200 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur