Learn More
BRAND™ Roboterfilterspitzen, BIO-CERT™ Liquid Handling, steril
Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
10 bis 100 μl
10 bis 200 μl
1 bis 20 μl
40 bis 1000 μl
missing translation for 'unitSize'
960 Stück
Description
- Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid.Die Spitzen werden bei BRAND unter überwachten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt.Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet.Alle im Rack verpackten Spitzen und Filterspitzen bis zu 1.000 μl sind frei von DNA (<40 fg), RNase (<8,6 fg), Endotoxinen (<1 pg) und ATP (<1 fg).
- Für den Einsatz mit Pipettierrobotern sind Spitzen erforderlich, die hinsichtlich Geometrie und Oberflächeneigenschaften auf die Arbeitsweise des Roboters abgestimmt sind.BRAND-Roboterfilterspitzen und Roboterpipettierspitzen erfüllen alle Anforderungen für den Pipettierroboter der Liquid Handling Station.
Specifications
Specifications
Volumen (metrisch) | 10 bis 100 μl |
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Verpackung | TipRack (960/Packung) |
Produkttyp | Roboterfilterspitzen |
Material | Polypropylen |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Roboterfilterspitzen, BIO-CERT™ Liquid Handling, steril >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction