Learn More
BRAND™ Roboterfilterspitzen, BIO-CERT™-zertifizierte Qualität
Artikelnummer. 17516696 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 20 μl
10 bis 100 μl
10 bis 200 μl
40 bis 1.000 μl
Packungsgröße:
960 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17516696 1 bis 20 μl 960 Stück
17596696 10 bis 100 μl 960 Stück
17506706 10 bis 200 μl 960 Stück
17516706 40 bis 1.000 μl 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17516696 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 733646
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettenfilterspitzen bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen mit der Liquid-Handling-Station des Pipettierroboters.
  • Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. Alle gerackten Spitzen und Filterspitzen bis 1000 μL sind frei von DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), Endotoxine (< 1 Seite) und ATP (< 1 fg).
  • Für den Einsatz mit Pipettierrobotern sind Spitzen erforderlich, die hinsichtlich Geometrie und Oberflächeneigenschaften auf die Arbeitsweise des Roboters abgestimmt sind. BRAND Die Roboterpipettenspitzen und Roboterfilterspitzen erfüllen alle Anforderungen für den Einsatz mit dem Pipettierroboter Liquid Handling Station.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Nicht steril
Verpackung TipRack (960/Packung)
Produkttyp Roboterfilterspitzen
Material Polypropylen