Learn More
ROBO3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen ROBO3
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16879734
Unterlagen ansehen
Proteintech
20220-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16869734
Unterlagen ansehen
Proteintech
20220-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to ROBO3.
This gene is a member of the Roundabout gene family that controls neurite outgrowth, growth cone guidance, and axon fasciculation. ROBO proteins are a subfamily of the immunoglobulin transmembrane receptor superfamily. SLIT proteins 1-3, a family of secreted chemorepellants, are ligands for ROBO proteins and SLIT/ROBO interactions regulate myogenesis, leukocyte migration, kidney morphogenesis, angiogenesis, and vasculogenesis in addition to neurogenesis. This gene, ROBO3, has a putative extracellular domain with five immunoglobulin type III motifs, a transmembrane segment, and a cytoplasmic tail with three conserved signaling motifs: CC0, CC2, and CC3. Unlike other ROBO family members, ROBO3 lacks motif CC1. The ROBO3 gene regulates axonal navigation at the ventral midline of the neural tube. In mouse, loss of Robo3 results in a complete failure of commissural axons to cross the midline throughout the spinal cord and the hindbrain. Mutations ROBO3 result in horizontal gaze palsy with progressive scoliosis, an autosomal recessive disorder characterized by congenital absence of horizontal gaze, progressive scoliosis, and failure of the corticospinal and somatosensory axon tracts to cross the midline in the medulla. Alternative transcript variants have been described but have not been experimentally validated.
Spezifikation
Spezifikation
ROBO3
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q96MS0, Q9Z2I4
19649, 315564, 64221
Peptide
Primary
-20°C
ROBO3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HGPPS, HGPS, RBIG1, RIG1, ROBO3, Roundabout homolog 3, Roundabout like protein 3
Robo3
IgG
Antigen Affinity Chromatography