Learn More
Sartorius RO-Module für arium™ RO und Comfort I Systeme
Die Konstruktion aus zwei eigenständigen Membrangehäusen ist auf einfache Installation und zuverlässigen Betrieb ausgelegt
2850.00 CHF
Spezifikation
Typ | Disposable RO Modules |
---|---|
Max. Druck | 100 psi |
Druckbereich | 15 bis 100 psi |
Membran | Niedrigenergie-Dünnschichtverbund (TFC) Umkehrosmose |
Beschreibung
- Für den Gebrauch mit den Systemen arium RO 61315, arium RO 61316 und arium EDI 61215
- Jedes Modul besitzt eine Niedrigenergie-Umkehrosmose-Membran aus Dünnschichtverbund (TFC) in einem Gehäuse aus Polypropylen
- Jedes Gehäuse besitzt Verbindungen für Zufuhr-, Permeat- und Konzentratwasser mit interner Flusssteuerung für das Spülen der Membran
- Höhe: 30.8 cm (12.13 in.)
- Durchmesser: 7.8 cm (3 in.)
Eigenschaften und Vorteile
- Erzeugt bis zu 380l Umkehrosmose-Permeatwasser am Tag
- Niedrigenergie-TFC-Membranen benötigen weniger Energie (Druck), um eine höhere Wassermenge/Stunde als vergleichbare Membranen mit der gleichen Größe zu erzeugen
- Umkehrosmosemodule erzeugen normalerweise mehr als 50 % Permeatausbeute, wodurch Wasser gespart wird und 99 % oder mehr Salz zurückgehalten wird
- Wenn sich das System mit einem vollen Tank abschaltet, werden die Umkehrosmosemembranen mit Permeatwasser rückgespült
- Rückspülen mit Umkehrosmose-Permeatwasser entfernt Wasser und potentiell schuppenbildendes Salz aus der Membran, wodurch sich die Betriebsdauer verlängert
- und die Systemwartung gemindert wird
- Produktwasser ist ideal als Zufuhrwasser für ein Laborsystem des Typs 1 oder andere Geräte geeignet, die vorbehandeltes Wasser benötigen
Spezifikation
Disposable RO Modules | |
100 psi | |
15 bis 100 psi | |
Niedrigenergie-Dünnschichtverbund (TFC) Umkehrosmose |