Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 25-6981 maleate
GREENER_CHOICE
GluN2B-selective NMDA antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 1594/10
Encompass
Artikelnummer. 13449753
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Ro 25-6981 maleate is a potent and selective activity-dependent blocker of NMDA receptors containing the GluN2B (formally NR2B) subunit. IC50 values are 0.009 and 52 μM for cloned receptor subunit combinations GluN1C/GluN2B and GluN1C/GluN2A respectively. Displays neuroprotectant effects in vivo and in vitro.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
Spezifikation
Spezifikation
(αR,βS)-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate
>98%
Soluble to 100mM in DMSO
1312991-76-6
10 mg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.