Learn More
Abnova™ RNF24 Recombinant Protein Artikelnummer.: 16126422
Abnova™ RNF24 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16126422
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126422
Marke: Abnova™ H00011237P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH00213
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 11237
Molekulargewicht 41.91
Name RNF24 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSSDFPHYNFRMPNIGFQNLPLNIYIVVFGTAIFVFILSLLFCCYLIRLRHQAHKEFYAYKQVILKEKVKELNLHELCAVCLEDFKPRDELGICPCKHAFHRKCLIKWLEVRKVCPLCNMPVLQLAQLHSKQDRGPPQGPLPGAENIV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias G1L
Gebräuchliche Bezeichnung RNF24
Gensymbol RNF24
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Name des Produkts
Abnova™ RNF24 Recombinant Protein >