Learn More
RNF181 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20408-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839944
  • 131.19 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RNF181 binds the integrin alpha-IIb /beta-3 complex and has E3 ubiquitin ligase activity (Brophy et al., 2008 ).
Spezifikation
Spezifikation
RNF181
Polyclonal
Unconjugated
RNF181
HSPC238, ring finger protein 181, RN181, RNF181
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
297337, 51255, 66510
Antibody
IgG
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6AXU4, Q9CY62, Q9P0P0
RNF181
RNF181 Fusion Protein Ag14233
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat