missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNF151 Antibody (4G8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00146310-M02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RNF151 Monoclonal antibody specifically detects RNF151 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Spezifikation
| RNF151 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| MGC129921, ring finger protein 151 | |
| RNF151 (NP_056484, 68 a.a. ∽ 173 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. HMNKLRKTIGRLEVKCKNADAGCIVTCPLAHRKGHQDSCPFELTACPNEGCTSQVPRGTLAEHRQHCQQGSQQRCPLGCGATLDPAERARHNCYRELHNAWSVRQE | |
| 0.1 mg | |
| Zinc Finger | |
| 146310 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA | |
| 4G8 | |
| Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA | |
| XP_370927 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur