Learn More
Thermo Scientific Chemicals RNase-Entfernungsreagenz
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1,00 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zerstört bei Kontakt RNasen und DNasen |
| Produkttyp | RNase-Entfernungsreagenz |
| Menge | 475mL |
| Form | Flüssig |