Learn More
MP Biomedicals™ RNase-Erase Dekontaminierungsmittel
Artikelnummer. 11431722 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 ml
2 x 125 ml
Verpackungsart:
Sprühflasche
Tropfflaschen
Packungsgröße:
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart Packungsgröße
11431722 2 x 125 ml Tropfflaschen -
11421722 250 ml Sprühflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431722 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 04821683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.76 CHF
    78.17 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 16.59 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
Kein Backen von Glaswaren und keine Verwendung von DEPC erforderlich.
  • Hinterlässt keine Rückstände, die enzymatische Reaktionen hemmen könnten
  • Lieferung als gebrauchsfertige Formel
Spezifikation
Volumen (metrisch) 2 x 125 ml
Verpackungsart Tropfflaschen