Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 10^2–10^7 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
465.00 CHF - 974.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10075994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM1912
50 Aufreinigungen Kit
974.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10176864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM10051G
Je 50 Spin-Säulen
465.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 102–107 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
The RNAqueous kit provides:
  • Convenient syringe-based filtration
  • Compatibility with vacuum manifolds when processing multiple samples
How it works
The RNAqueous kit uses a powerful chaotropic solution for cell lysis, followed by RNA binding to glass fiber housed in a luer-lock syringe filter. Washing and elution solutions are simply pushed through the filter using a standard syringe (not included). Vacuum filtration is not required; however, the filter units are compatible with standard vacuum manifolds for processing several samples at once.
Spezifikation
Spezifikation
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Raumtemperatur
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit