Learn More
Thermo Scientific™ RNA-Probenladepuffer (6X)
Click to view available options
Menge:
1mL
2mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 6X |
| Form | Flüssig |
| Menge | 1mL |
| Lagerungsbedingungen | Lagerung bei -20 °C |