Learn More
Abnova™ RNA Marker Low
Artikelnummer. 16002038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16002038 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16002038 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. R0001.50ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.00 CHF
    589.09 CHF / 50 Mikrogramm
    Sparen 8.91 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der RNA Marker Low besteht aus sieben einsträngigen RNAs.
  • Die 20-Basen und 50-Basen-RNAs werden chemisch synthetisiert (nicht phosphoryliert).
  • Die 100, 200, 300, 400 und 500 Basen werden durch In-vitro-Transkription synthetisiert.
  • Der RNA Marker Low eignet sich für die Bestimmung der Größe einsträngiger RNA bei der Denaturierung der Polyacrylamid-Gelelektrophorese.
  • Die Konzentration jeder RNA (20-500 Basen) im Marker beträgt ca. 0,1 μg/μl.
  • Dies dient der Schätzung der RNA-Menge.
  • Der RNA Marker Low kann durch Ethidiumbromid-Färbung visualisiert werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 50 μg
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -80 °C Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sollten vermieden werden