Learn More
Abnova™ RNA Marker Low Easy
Artikelnummer. 16012038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 μl
Packungsgröße:
125 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16012038 125 μl 125 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16012038 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. R0002.125uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.00 CHF
    589.09 CHF / 125 Mikroliter
    Sparen 8.91 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der RNA Marker Low Easy wird in einer gebrauchsfertigen Mischung aus Farbstoff (mit Formamid, EDTA Natriumsalz, Bromphenolblau) und RNA geliefert
  • Er ist für die Denaturierung von Polyacrylamid-Gelelektrophorese vorbereitet, nicht jedoch für die Agarose-Gelelektrophorese.
  • Der RNA Marker Low Easy verfügt über sieben einsträngige RNAs, 20, 50, 100, 200, 300, 400 und 500 Basen.
  • Die 20-Basen- und 50-Basen-RNA werden chemisch synthetisiert (nicht phosphoryliert), andere werden durch In-vitro-Transkription synthetisiert.
  • In 5 ul des RNA Marker Low Easy beträgt jede RNA-Menge ca. 100 ng.
  • Es eignet sich zur ungefähren Schätzung der RNA-Menge.
  • Der RNA Marker Low Easy kann durch UV-Licht nach Ethidiumbromid-Färbung visualisiert werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 125 μl
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -80 °C Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sollten vermieden werden