Learn More
Abnova™ RNA Marker High
Artikelnummer. 16022038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16022038 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16022038 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. R0003.50ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.00 CHF
    589.09 CHF / 50 Mikrogramm
    Sparen 8.91 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die Bestimmung der Größe einsträngiger RNA bei denaturierender Agarose-Gelelektrophorese
  • Der RNA Marker High besteht aus neun einsträngigen RNAs, 200, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 und 8.000 Basen, die durch In-vitro-Transkription synthetisiert werden.
  • Der RNA Marker High eignet sich für die Bestimmung der Größe einsträngiger RNA bei der Denaturierung der Agarose-Gelelektrophorese.
  • Die Konzentration jeder RNA (200-8.000 Basen) im Marker beträgt ca. 0,1 μg/μl.
  • Dies dient der Schätzung der RNA-Menge.
  • Der RNA-Marker High kann durch UV-Licht nach der Ethidiumbromid-Färbung oder durch Exposition gegenüber Film mit Endenmarkierung visualisiert werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 50 μg
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -80 °C Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sollten vermieden werden