Learn More
Abnova™ RNA Marker High Easy
Artikelnummer. 16032038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16032038 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16032038 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. R0004.25ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00 CHF
    500.11 CHF / 25 Mikrogramm
    Sparen 7.89 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur einfachen Messung der RNA-Größe auf Agarose-Gelelektrophorese
  • Der RNA Marker High Easy wird für die einfache Messung der RNA-Größe auf Agarose-Gelelektrophorese hergestellt.
  • Mit RNA Marker High Easy ist Elektrophorese sowohl auf nicht denaturierendes Agarosegel als auch auf denaturierendes Agarosegel möglich.
  • Zur Verwendung des RNA Marker High Easy ist einfach RNA Ladepuffer AG mit Formaldehyd-Lösung (nicht in diesem Kit enthalten) zu mischen, um diese Mischung dem RNA Marker High Easy oder der RNA-Probe hinzuzufügen. Anschließend erfolgt eine Erhitzung, um sie in die Agarosegel-Wells zu laden.
  • Der RNA-Ladepuffer AG+ ist ein Gelladepuffer, der nicht nur für die Denaturierung der Agarose-Gelelektrophorese, sondern auch für die nicht im Lieferumfang enthaltene Denaturierung der Agarose-Gelelektrophorese geeignet ist.
  • RNA Marker High Easy enthält neun einsträngige RNAs, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 und 8.000 Basen.
  • Jede RNA wiegt ca. 0,1 μg/ul.
  • Es eignet sich zur ungefähren Schätzung der RNA-Menge.
  • Nach der Elektrophorese können RNA-Banden auf Agarosegel ohne weitere Ethidiumbromid-Färbung durch UV-Licht visualisiert werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -80 °C Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sollten vermieden werden