Learn More
Cytiva RNA-Homopolymere
Artikelnummer. 11585115 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11585115 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11585115 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 27411002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1533.06 CHF
    1452.00 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 81.06 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Matrizen-Primer
Diese Produkte werden nach Gewicht des Trockenmaterials (Polymer, Restsalz und Restwasser), abgefüllt; der Polymergehalt kann je nach Charge zu Charge schwanken..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp RNA-Homopolymer
Inhalt und Lagerung -20 °C
Primer Poly(rA)
Menge 500 mg