Learn More
Corning™ rLaminin-521 (Human)
Recombinant heterotrimer protein composed of α5, β2, and γ1 chains
Marke:  Corning™ 354223
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15618068
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
rLaminin-521, Human
5 mg
Human
Recombinant
Produktvorschläge