Learn More
Epredia™ Gold Seal™ Rite-On™ mattierte Objektträger
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Art der Ecken:
90 °
Frosted:
Ja
Dicke (metrisch):
1mm
Länge (metrisch):
75 mm
Packungsgröße:
3600 Stück
Beschreibung
Diese mattierten Objektträger, die aus gehärtetem, farblosem, korrosionsbeständigem Glas bestehen und an einem Ende für die einfache Kennzeichnung mattiert sind, lassen sich schnell und einfach beschriften.
Die mattierten Thermo Scientific™ Gold Seal™ Rite-On™ Objektträger, die aus gehärtetem, farblosem, korrosionsbeständigem Glas bestehen und an einem Ende für die einfache Kennzeichnung mattiert sind, lassen sich schnell und einfach beschriften.
- 3052-002 ist ein extra starker Objektträger
- Ein Ende ist mit einer 19 mm (3/4″) breiten Mattierung aus weißer Keramiktinte versehen
- Objektträger sind vorgereinigt und gebrauchsfertig
- Kartons können zur Objektträgeraufbewahrung umgefaltet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Edges | Geschliffen |
| Frosted | Ja |
| Material | Glas |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Farbe | Weiß |
| Art der Ecken | 90 ° |
| Mehr anzeigen |