Learn More
Ritalinsäure Mikromol™
Artikelnummer. 30052468
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052468 25 mg 25 Milligramm
30050138 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052468 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1031.040025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ritalinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ritalinic Acid
CAS 19395-41-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ritalinic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H17 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ritalinic Acid, Methylphenidate Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Phenyl-2-piperidin-2-ylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 219.28
Menge 25 mg
Formelmasse 219.1259 g/mol