Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ritalinsäure
Artikelnummer. 16514374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16514374 1 g 1 Gramm
16524374 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514374 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463000010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19395-41-6
Summenformel C13H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.28
InChI-Schlüssel INGSNVSERUZOAK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-Phenyl-2-(Piperidin-2-yl)Essigsäure
SMILES OC(=O)C(C1CCCCN1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ritalinic acid
Schmelzpunkt 245.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 219.28