Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, p53-Aktivator III
Artikelnummer. 15446869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446869 10 mg 10 Milligramm
15436869 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446869 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65379.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein zelldurchlässiges, p53-gezieltes, trizyklisches Thiophen-Derivat
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213261-59-7
Summenformel C14H12O3S2
Synonym 5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophenethanol; NSC 652287
Spezifikation
Menge 10 mg
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges, p53-gezieltes, trizyklisches Thiophen-Derivat
Formelmasse 292,40g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff