Learn More
Risperidon, TRC
Artikelnummer. 30040527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040527 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30040527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR52500025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106266-06-2
Summenformel C23 H27 F N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 410.48
Synonym Risperidone, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9CI), 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
IUPAC-Name 3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]Ethyl]-2-Methyl-6,7,8,9-Tetrahydropyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-on
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Risperidone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formelmasse 410.2118