Learn More
Abnova™ RIPK2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Human RIPK2 full-length ORF with GST-tag at N-terminal
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003812.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 8767
Molekulargewicht 87.6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008767-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16142872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008767-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the receptor-interacting protein (RIP) family of serine/threonine protein kinases. The encoded protein contains a C-terminal caspase activation and recruitment domain (CARD), and is a component of signaling complexes in both the innate and adaptive immune pathways. It is a potent activator of NF-kappaB and inducer of apoptosis in response to various stimuli.
  • Theoretical MW: 87.6kDa
  • Preparation Method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Best use within three months from the date of receipt of this protein
Enzyme Linked Immunosorbent Assay, Western Blotting, Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
NP_003812.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
87.6
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RIPK2
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8767
RIPK2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNGEAICSALPTIPYHKLADLRYLSRGASGTVSSARHADWRVQVAVKHLHIHTPLLDSERKDVLREAEILHKARFSYILPILGICNEPEFLGIVTEYMPNGSLNELLHRKTEYPDVAWPLRFRILHEIALGVNYLHNMTPPLLHHDLKTQNILLDNEFHVKIADFGLSKWRMMSLSQSRSSKSAPEGGTIIYMPPENYEPGQKSRASIKHDIYSYAVITWEVLSRKQPFEDVTNPLQIMYSVSQGHRPVINEESLPYDIPHRARMISLIESGWAQNPDERPSFLKCLIELEPVLRTFEEITFLEAVIQLKKTKLQSVSSAIHLCDKKKMELSLNIPVNHGPQEESCGSSQLHENSGSPETSRSLPAPQDNDFLSRKAQDCYFMKLHHCPGNHSWDSTISGSQRAAFCDHKTTPCSSAIINPLSTAGNSERLQPGIAQQWIQSKREDIVNQMTEACLNQSLDALLSRDLIMKEDYELVSTKPTRTSKVRQLLDTTDIQGEEFAKVIVQKLKDNKQMGLQPYPEILVVSRSPSLNLLQNKSM
CARD3/CARDIAK/CCK/GIG30/RICK/RIP2
RIPK2