missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RIP140 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11589110
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11589110 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11589110 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA1841

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-841 detects recombinant human Receptor-Interacting Protein 140 (RIP 140). PA1-841 has been successfully used in Western blot and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects two proteins at ~140 kDa representing human RIP 140 expressed in rabbit reticulocyte lysate. The PA1-841 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues G(718) N P T K G R V K K K E K T P L R D(735) of human RIP140. This immunizing peptide (Cat. # PEP-030) is available for use in neutralization and control experiments.

Nuclear receptor interacting protein 1 is a nuclear protein that specifically interacts with the hormone-dependent activation domain AF2 of nuclear receptors. Also known as RIP140, this protein modulates transcriptional activity of the estrogen receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RIP140
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
Gen NRIP1
Gen-Zugriffsnummer P48552
Gen-Alias ERAP 140; FLJ77253; NRIP1; Nuclear factor RIP140; nuclear receptor interacting protein 1; nuclear receptor-interacting protein 1; OTTHUMP00000083036; OTTHUMP00000083037; Receptor-interacting protein 140; RIP140
Gensymbole NRIP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues G(718) N P T K G R V K K K E K T P L R D(735) of human RIP140.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8204
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.