Learn More
Globe Scientific RingSeal Kryogenes Fläschchen, äußere Gewinde
Artikelnummer. 31922013 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
41.3 mm
47.3 mm
48.5 mm
76.4 mm
89.3 mm
90.2 mm
Packungsgröße:
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
31922013 41.3 mm 500 Stück
31921990 48.5 mm 500 Stück
31921880 47.3 mm 500 Stück
31921669 76.4 mm 500 Stück
31923768 90.2 mm 500 Stück
31922948 89.3 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31922013 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 30321
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine ausgezeichnete Wahl für die Langzeitlagerung von Proben. Mit zuverlässigen O-Ring-Dichtungen ausgestattet, bietet diese außergewöhnliche Produktlinie mehrere Varianten, um unterschiedliche Forschungsanforderungen zu erfüllen. Erhältlich sowohl als Innen- als auch mit externem Gewinde.
  • Leak-Proof Design: RingSeal™ Cryogenic Vials provide leak-proof protection up to 90kPa, safeguarding against potential leaks or contamination
  • O-Ring Seals: Reliable o-ring seals effectively protect samples within a wide temperature range, from -196°C to 121°C
  • Round Bottom and Self-Standing Options: Choose between round bottom and self-standing vials based on your specific requirements
  • Certified Purity: Certified DNase, RNase, and Pyrogen-free vials ensure the integrity and cleanliness of your valuable samples
  • Internal and External Threads: Available internal and external thread options allow compatibility with a variety of laboratory processes
  • Large Writing Area: Large writing area aides in convenient sample identification and organization
  • Autoclavable: To ensure efficient sterilization while maintaining their structural integrity
Spezifikation
Farbe Natural
Außendurchmesser (metrisch) 12.2 mm
Material Polypropylene
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Einwegprodukt Single-use
Volumen (metrisch) 1 mL
Skala Yes
Anzahl pro Karton 500
Arbeitsvolumen (metrisch) 0.9 mL
Basisausführung Conical Bottom, Self-Standing
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlusstyp Screw Cap, Silicone Washer
Menge 500
Marking Spot Yes
Fläschchentyp Externally Threaded
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Höhe (metrisch) 41.3 mm
Konservierungsmittel None
Produkttyp Cryogenic Vial