Beschreibung
- Die Ringers 085 R-Flex schlagfesten Handschuhe mit halber Nitrilbeschichtung und Fleecefutter bietet Schutz vor Stößen und höchste Schnittfestigkeit. Zusätzlich bieten sie Wärme beim Einsatz in kalten Umgebungen.
- Eine atmungsaktive Strickhülle mit der F3 Technology™ von Ringers und dem patentierten TPR-Design sorgt für ein hervorragende Fingerfertigkeit und Komfort.
- Die raue Handfläche sorgt für sicheren Halt auf nassen und trockenen Oberflächen, und die mit Touchscreens kompatiblen Spitzen des Zeige- und Mittelfingers und Daumens ermöglichen Interaktion mit Technologie.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Mehrfarbig |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE, Nitril |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 7 |