Learn More
Ansell™ Ringer 085 R-Flex Stoßhandschuhe
Artikelnummer. 17378172 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
12
7
8
9
Größe 3X
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17378172
Marke: Ansell™ 08513
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mittlerer R-Flex-Stoßschutz, Nitril-Halbbeschichtung und Fleece-Innenfutter
  • Die Ringers 085 R-Flex schlagfesten Handschuhe mit halber Nitrilbeschichtung und Fleecefutter bietet Schutz vor Stößen und höchste Schnittfestigkeit. Zusätzlich bieten sie Wärme beim Einsatz in kalten Umgebungen.
  • Eine atmungsaktive Strickhülle mit der F3 Technology™ von Ringers und dem patentierten TPR-Design sorgt für ein hervorragende Fingerfertigkeit und Komfort.
  • Die raue Handfläche sorgt für sicheren Halt auf nassen und trockenen Oberflächen, und die mit Touchscreens kompatiblen Spitzen des Zeige- und Mittelfingers und Daumens ermöglichen Interaktion mit Technologie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industriell
Coating Material Nitril
Farbe Mehrfarbig
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE, Nitrile
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe Größe 3X