Learn More
Hirschmann™ Ringverschlüsse™ für Reflotron™ Einweg-Kapillarpipetten
Artikelnummer. 10771591
Click to view available options
:
Fassungsvermögen (metrisch) 32 μl
Artikelnummer. 10771591
Marke: Hirschmann™ 9550532
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kapillarpipetten mit Fülllinie, für das Roche Reflotron-System™.
  • Mit Ringmarkierung
  • Konformität-zertifiziert
  • Aus langlebigem DURAN™-Glas
  • Lithium-Heparinisiert
  • 32 μl
  • Kapillare für Reflotron-System ™
  • Gemäß ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Beschreibung Einweg-Kapillarpipetten mit Ringmarkierung bei 32 μl, Lithium-Heparinisiert
Material Borosilikatglas
Typ Ringkappen ™
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Reflotron™