Learn More
RIMS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20091-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839574
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to RIMS4.
Regulates synaptic membrane exocytosis.
Spezifikation
Spezifikation
RIMS4
Polyclonal
Unconjugated
RIMS4
C20orf190, Rab3 interacting molecule 4, RIM 4, RIM4, RIM4 gamma, RIMS4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
140730, 241770, 266976
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P60191, Q8CIX1, Q9H426
RIMS4
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat