Learn More
BRAND™ Randloses Kulturröhrchen
Randloses Kulturröhrchen mit Polypropylen-Schraubverschluss, der eine weiße Elastomer-Dichtung enthält.
Marke: BRAND™ 114130
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Der Schraubverschluss enthält eine weiße Elastomer-Dichtung
- Autoklavierbar (121 °C)
Spezifikation
18 mm | |
180 mm | |
Nein |
Wanddicke: 0,8 mm | |
Kalknatronglas | |
Nicht steril |