Learn More
Riluzol, TRC
Artikelnummer. 30138070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138070 50 mg 50 Milligramm
30133956 100 mg 100 Milligramm
30008192 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR51000050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1744-22-5
Summenformel C8 H5 F3 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 234.2
Synonym 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
IUPAC-Name 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMILES Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riluzole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Formelmasse 234.0075