Learn More
Riluzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051821
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051821 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051821 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1382.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Riluzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riluzole
CAS 1744-22-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Riluzole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H5 F3 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
SMILES Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC-Name 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 234.2
Menge 250 mg
Formelmasse 234,0075 g/mol