Learn More
Riluzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15552363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15552363 10 g 10 Gramm
15548241 1 g 1 Gramm
15542363 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15552363 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459360100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1744-22-5
Summenformel C8H5F3N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 234.2
InChI-Schlüssel FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
IUPAC-Name 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riluzole
Schmelzpunkt 114.0°C to 118.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,acetone,dmf,chlorofo,rm
Formelmasse 234.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Riluzole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P330-Mund ausspülen.