Learn More
Brady™ Sicherheitsschilder aus starrem Polypropylen
Click to view available options
Angezeigter Text:
Erstickungsgefahr
Oxidationsmittel
Schädliche oder reizende Materialien
Breite (metrisch):
100 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylene |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Robustes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Form | Dreieckig |
| Angezeigter Text | Erstickungsgefahr |
| Produkttyp | Hazard Warning Sign |