Learn More
Brady™ Verbotsschilder aus starrem Polypropylen
Click to view available options
Angezeigter Text:
Aufenthalt und Parken verboten
Nutzung von Mobiltelefonen verboten
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC |
| Material | Polypropylene |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Robustes Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 315 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Breite (metrisch) | 105 mm |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Nutzung von Mobiltelefonen verboten |
| Mehr anzeigen |