Learn More
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Artikelnummer. 30048944
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
2032 x 1422 x 305 mm
2642 x 1422 x 305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
30048944 2032 x 1422 x 305 mm 1 Stück
30048943 2642 x 1422 x 305 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30048944 Lieferant Justrite Lieferanten-Nr. JEN28512BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1012.02 CHF
    599.13 CHF / 1 Stück
    Sparen 412.89 CHF
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste, einfahrbare Auffangwanne für Fässer, IBC-Container und Tanks.
  • Außergewöhnlicher Arbeitskomfort dank des mit 12,7 modifizierten PVC-beschichteten Gewebes; geeignet für die Platzierung schwerer Materialien im Arbeitsbereich, gelegentliche Ein- und Ausfahrten sowie Fußgängerverkehr.
  • Chemikalienbeständig und beständig gegen langfristige UV-Strahlung – ideal für den Außenbereich
  • Das patentierte, integrierte Edelstahl-Wandbefestigungssystem Rigid-Lock ist 30 cm tief und rastet bei 90° ein.° für eine sichere, auslaufsichere Aufbewahrung
Spezifikation
Material PVC
Typ Auffangpalette für auslaufende Flüssigkeiten
Abmessungen (L x B x H) 2032 x 1422 x 305 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 24 lb.
Gewicht (metrisch) 10.9 kg