Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ PCR-Platte 384-well, Rigid Frame
Artikelnummer. p-7229349 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Mattiert
Wellfarbe:
Mattiert
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17881252
Marke: BRANDTECH™ BRAND™ 781538
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für automatische Hochdurchsatzanalysen sind die 384-well Platten eine wirtschaftliche Lösung.
  • Stabiler Polycarbonat-Rahmen für sichere Handhabung in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und optimalen Verdunstungsschutz
  • Der starre Rahmen ermöglicht die Verwendung von sehr dünnwandigen Wells aus 100 % reinem Polypropylen für medizinische Zwecke
  • Die Dünnwandigkeit ermöglicht eine schnelle Übertragung der vom Cycler angegebenen Temperatur und reduziert so die Zykluszeiten
  • Für qPCR stehen weiße Platten zur Verfügung, die die Fluoreszenzsignale optimal reflektieren
  • Die Reinraumqualität der PCR-Verbrauchsmaterialien von BRAND™ garantiert zuverlässige Ergebnisse, die die Reinheitskriterien der Qualitätsstufe BIO-CERT™ PCR Quality erfüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Nein
Bindungseigenschaft Nein
Zertifizierung/Konformität BIO-CERT™ PCR-Qualität
Format Standard
Deckel Nein
Beschreibung PCR plate 384-well, rigid frame, PC/PP, frosted, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Array 16 x 24
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung Bagged
Farbe Mattiert
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp PCR 96-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR-Gerät
Ausführung des Rahmens Voll
Material Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylene
Volumen (metrisch) Well 0,03 mL
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Ja
Anzahl pro Packung 50
Profil Niedriges Profil
RNase-frei Ja
Wellfarbe Mattiert
Länge (metrisch) 26 cm
Breite (metrisch) 23 cm
Höhe (metrisch) 9 cm
Fit for Purpose PCR-fähig