Learn More
Brady™ Starr DuraSleeve™ Vinyl-Drahtmarkierungseinsätze für M710
Artikelnummer. 17888094 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30 mm
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Packungsgröße
17888094 4,4 x 12 mm Weiß 500 Stück
17828024 4,4 x 10 mm Weiß 500 Stück
17847944 4,4 x 16 mm Weiß 500 Stück
17858024 4,4 x 23 mm Weiß 500 Stück
17857944 4,4 x 30 mm Weiß 500 Stück
17858094 4,4 x 10 mm Gelb 500 Stück
17887854 4,4 x 12 mm Gelb 500 Stück
17868094 4,4 x 23 mm Gelb 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17888094 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70 CHF
    42.85 CHF / 500 Stück
    Sparen 4.85 CHF
    10% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Starr DuraSleeve™ Drahtmarkierungseinsätze zur Verwendung mit Brady Drucker M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Bedruckbare Einleger schaffen eine dauerhafte Legende
  • Starre Konstruktion der DuraSleeve™ Das Drahtmarkierungssystem bietet Einsätze, die sich leicht in einen sauberen Träger einsetzen lassen.
  • Die Legende kann vor oder nach der Beendigung geändert werden.
Spezifikation
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Vinyl
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 500 Etiketten
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0098 in.
Dicke (metrisch) 0.249 mm
Abmessungen (L x B) 4,4 x 12 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,17 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,47 in.
Breite (metrisch) 12 mm
Alternate Part Number M7-12x4.4-7696-WT