Learn More
Brady™ Starr DuraSleeve™ Polyester-Drahtmarkierungseinsätze für M710
Artikelnummer. 17898094 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30,63 mm
Packungsgröße:
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17898094 4,4 x 12 mm 500 Stück
17838024 4,4 x 10 mm 500 Stück
17837944 4,4 x 16 mm 500 Stück
17877944 4,4 x 23 mm 500 Stück
17867944 4,4 x 30,63 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17898094 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15 CHF
    42.52 CHF / 500 Stück
    Sparen 4.63 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Starr DuraSleeve™ Drahtmarkierungseinsätze zur Verwendung mit Brady Drucker M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Bedruckbare Einleger schaffen eine dauerhafte Legende
  • Starre Konstruktion der DuraSleeve™ Das Drahtmarkierungssystem bietet Einsätze, die sich leicht in einen sauberen Träger einsetzen lassen.
  • Die Legende kann vor oder nach der Beendigung geändert werden.
Spezifikation
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0138 in.
Dicke (metrisch) 0.35 mm
Abmessungen (L x B) 4,4 x 12 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,173 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,472 in.
Breite (metrisch) 12 mm
Alternate Part Number M7-12x4.4-7697-WT
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.