Learn More
Brady™ Starr DuraSleeve™ Etiketten für M710, M610, M611
Artikelnummer. 17898054 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30 mm
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
250 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Packungsgröße
17898054 4,4 x 16 mm Gelb 250 Stück
17817864 4,4 x 12 mm Weiß 250 Stück
17897874 4,4 x 16 mm Weiß 250 Stück
17817884 4,4 x 23 mm Weiß 250 Stück
17847864 4,4 x 30 mm Gelb 250 Stück
17838094 4,4 x 30 mm Weiß 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17898054 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 312067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.25 CHF
    40.81 CHF / 250 Stück
    Sparen 4.44 CHF
    9% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Starr DuraSleeve™ Einsätze zur Verwendung mit Brady™ Drucker M611, M610 und M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Bedruckbare Einleger schaffen eine dauerhafte Legende
  • Starre Konstruktion der DuraSleeve™ Das Drahtmarkierungssystem bietet Einsätze, die sich leicht in einen sauberen Träger einsetzen lassen.
  • Die Legende kann vor oder nach der Beendigung geändert werden.
Spezifikation
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Vinyl
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 250 Etiketten
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0098 in.
Dicke (metrisch) 0.249 mm
Abmessungen (L x B) 4,4 x 16 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,17 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,63 in.
Breite (metrisch) 16 mm
Alternate Part Number M6-16x4.4-7696-YL