Learn More
BINDER™ Durchführung rechts (10 bis 30 mm)
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Durchführung mit Silikonstopfen - 30 mm, rechts |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie MKT |
| Material | Silikon |
| Typ | Zubehör, Kabeldurchführung |
| Enthält | Silikonstopfen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 30 mm |