Learn More
BINDER™ Durchführung rechts (30 mm)
Artikelnummer. 16424189 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16424189
Marke: BINDER™ 80121355
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kann verwendet werden mit: FDL 115
  • Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Beschreibung Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, rechts
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern FDL 115
Material Stahl
Typ Kabeldurchführung
Enthält Silikonstopfen
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm