Learn More
Rifaximin, MedChemExpress
Beschreibung
Rifaximin, a gastrointestinal-selective antibiotic, binds the β-subunit of bacterial DNA-dependent RNA polymerase, resulting in inhibition of bacterial RNA synthesis. Rifaximin susceptibility is higher against Gram-positive strains (MIC: 0.03-5 mg/ml) compared to Gram-negative bacteria (MIC: 8-50 mg/mL).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rifaximin |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 80621-81-4 |
| Farbe | Orange |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C43H51N3O11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (63.62 mM) |
| SMILES | O=C1C2=C(O[C@@]1(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C(C)\C3=O)C)O)C)OC(C)=O)C)OC)C)C(C)=C(O)C4=C2C5=C(C(N3)=C4O)N6C(C=C(C)C=C6)=N5 |
| Mehr anzeigen |